Drukuj

kwas stearynowy, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

115754402.0100 115754402.0250 115754402.0500 115754402.1000 115754402.0050
CHMP115754402.0100EA 71.9 PLN
CHMP115754402.0100 CHMP115754402.0250 CHMP115754402.0500 CHMP115754402.1000 CHMP115754402.0050
kwas stearynowy, czysty reagent analityczny
kwas stearynowy
Formuła: C₁₈H₃₆O₂
Temp. Wrzenia: 361 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 67 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002752
Numer CAS: 57-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-313-4
Klasyfikacja Merck : 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR