Drukuj
chlorek cyny (II) dihydrat 98-103, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Stannous chloride dihydrate
3980-01EA 1690 PLN
3980-01 3980-05
chlorek cyny (II) dihydrat 98-103, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
chlorek cyny (II) dihydrat
Stannous chloride, dihydrate, crystal suitable for mercury determination.
Formuła: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65 g/mol
Temp. Wrzenia: 623
Temp. topnienia: 246
Gęstość: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149863
Numer CAS: 10025-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,08861
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 103.0%
Assay (SnCl₂·2H₂O) 98.0 - 103.0 %
Solubility in HCl Passes Test
Sulfate (SO₄) Passes Test
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Lead (Pb) ≤0.01 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.010 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤2.000 ppm
Trace Impurities - Mercury (Hg) ≤0.050 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs