Drukuj
Chlorek wapnia dihydrat
Dostawca: G Biosciences
Uwaga
RC-031EA 1190 PLN
RC-031
Chlorek wapnia dihydrat
Chlorek wapnia dihydrat
Formuła: CaCl₂·2H₂O
MW: 147,01 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 176 °C
Gęstość: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149613
Numer CAS: 10035-04-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 13,01660