Drukuj

Kwasny siarczan sodu hydrat, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

118079606.0100 118079606.0250 118079606.0500 118079606.1000
CHMP118079606.0100EA 41.8 PLN
CHMP118079606.0100 CHMP118079606.0250 CHMP118079606.0500 CHMP118079606.1000
Kwasny siarczan sodu hydrat, czysty reagent analityczny
Kwasny siarczan sodu hydrat
Formuła: NaHSO₄·H₂O
Temp. topnienia: 183 °C
Gęstość: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149210
Numer CAS: 10034-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-665-7
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,08658

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR