Drukuj
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat 98.0-102.0%, kryształy, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor
Uwaga
7940-20EA 0 PLN
7940-20 7940-04
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat 98.0-102.0%, kryształy, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat
Formuła: Na₃PO₄·12H₂O
Temp. topnienia: ∼75 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149198
Numer CAS: 10101-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Klasyfikacja Merck : 13,08736
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (Na₃PO₄·12H₂O) 98.0 - 102.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Excess Alkali (as NaOH) ≤2.5 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Appearance (colorless or white crystals)