Drukuj
Cynk, pellets
Dostawca: CHEMPUR
422631359.0500 422631359.0025 422631359.0050 422631359.0100 422631359.0250
CHMP422631359.0500EA 1210 PLN
CHMP422631359.0500 CHMP422631359.0025 CHMP422631359.0050 CHMP422631359.0100 CHMP422631359.0250
Cynk, pellets
Cynk
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Klasyfikacja Merck : 12,10255