Drukuj

Cynk, powder

Dostawca: CHEMPUR

422630169.0050 422630169.0100 422630169.0250 422630169.0500
CHMP422630169.0050EA 61.9 PLN
CHMP422630169.0050 CHMP422630169.0100 CHMP422630169.0250 CHMP422630169.0500
Cynk, powder
Cynk
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Gęstość: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Klasyfikacja Merck : 12,10255

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR