2-Fenylopropano-1,3-diol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H56761.06
H56761.14
H56761.06EA
874
PLN
H56761.06
H56761.14
2-Fenylopropano-1,3-diol ≥98%
2-Fenylopropano-1,3-diol
Purity: 98%
CAS No.: 1570-95-2
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Melting Point: 53-56°
MDL No.: MFCD00236056
Formuła:
HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH Temp. topnienia: 53…56 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236056 Numer CAS: 1570-95-2 Numer WE (dawny EINECS): 411-810-2 |