Drukuj
L-alanina
Dostawca: G Biosciences
Synonim: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
RC-013 RC-014
RC-013EA 986 PLN
RC-013 RC-014
L-alanina
L-alanina
Formuła: C₃H₇NO₂
MW: 89.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 189
Temp. topnienia: 79
Numer MDL: MFCD00064410
Numer CAS: 56-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-418-1
Klasyfikacja Merck : 13,00203