5-Chlorovaleryl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-Chlorovaleroyl chloride, 5-Chloropentanoyl chloride
H56237.22
H56237.18
H56237.22EA
3200
PLN
H56237.22
H56237.18
5-Chlorovaleryl chloride ≥98%
5-Chlorovaleryl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 1575-61-7
Molecular Formula: C5H8Cl2O
Formula Weight: 155.02
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.464
Boiling Point: 38-39°
Beilstein Reference: 1745182
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000758
Formuła:
C₅H₈Cl₂O Temp. Wrzenia: 38…39 °C Gęstość: 1,2 Temp. Zapłonu: 91 °C (196 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000758 Numer CAS: 1575-61-7 Numer WE (dawny EINECS): 216-403-1 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |