Drukuj
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-amine, 2-(Trifluoromethyl)-5-pyridylamine
H56968.03 H56968.06
H56968.03EA 555 PLN
H56968.03 H56968.06
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₅F₃N₂
Temp. topnienia: 39…43 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862656
Numer CAS: 106877-33-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III