Drukuj
Kwas 2-naftalenosulfonowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Naphthalene-2-sulphonic acid, β-Naphthalenesulphonic acid
H56685.22 H56685.36
H56685.22EA 858 PLN
H56685.22 H56685.36
Kwas 2-naftalenosulfonowy ≥98%
Kwas 2-naftalenosulfonowy
Formuła: C₁₀H₈O₃S
MW: 208.24 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼350 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 124
Gęstość: 1.441 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149271
Numer CAS: 120-18-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-375-3
Jednostka: 2585
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,06464