Drukuj
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H34303.06 H34303.14
H34303.06EA 496 PLN
H34303.06 H34303.14
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₅F₃N₂
Temp. topnienia: 70…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972538
Numer CAS: 183610-70-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III