Drukuj
Lactic acid 20% in aqueous solution
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
Synonim: DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
115642633.1000 115642633.5000
CHMP115642633.1000EA 45.7 PLN
CHMP115642633.1000 CHMP115642633.5000
Lactic acid 20% in aqueous solution
Lactic acid
Formuła: H₃CCH(OH)COOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004520
Numer CAS: 50-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-018-0