Cyklopropan etynylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H53440.06
H53440.14
H53440.22
H53440.06EA
392
PLN
H53440.06
H53440.14
H53440.22
Cyklopropan etynylu ≥97%
Cyklopropan etynylu
Purity: 97%
CAS No.: 6746-94-7
Molecular Formula: C5H6
Formula Weight: 66.10
Flash Point: -17°(-1°F)
Refractive Index: 1.429
Boiling Point: 51°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD02181090
Formuła:
C₅H₆ Temp. Wrzenia: 51 °C Gęstość: 0,781 Temp. Zapłonu: –17 °C (1 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02181090 Numer CAS: 6746-94-7 ADR: 3,II |