4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32915.06
H32915.14
H32915.06EA
729
PLN
H32915.06
H32915.14
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 175278-22-5
Molecular Formula: C8H6F3NO3
Formula Weight: 221.14
MDL No.: MFCD00205143
Formuła:
C₈H₆F₃NO₃ MW: 221.14 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00205143 Numer CAS: 175278-22-5 |