3-Chloro-5-methoxybenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31960.03
H31960.06
H31960.03EA
170
PLN
H31960.03
H31960.06
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid ≥98%
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 82477-67-6
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
MDL No.: MFCD01317994
Formuła:
C₈H₇ClO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01317994 Numer CAS: 82477-67-6 |