Drukuj
DL-metionina
Dostawca: G Biosciences
Synonim: 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Methioninum racemicum, Methionine racematic, H-DL-Met-OH, (±)-Methionine, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
RC-071 RC-070
RC-071EA 1640 PLN
RC-071 RC-070
DL-metionina
DL-metionina
Formuła: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.21 g/mol
Temp. topnienia: ∼136 °C
Gęstość: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063096
Numer CAS: 59-51-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-432-1
Klasyfikacja Merck : 13,06004