Drukuj
platyna ≥99.98% (metals basis), powder -200/+400 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Platinium
46830.03 46830.06
46830.03EA 2550 PLN
46830.03 46830.06
platyna ≥99.98% (metals basis), powder -200/+400 mesh
platyna
Formuła: Pt
MW: 195.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 3827
Temp. topnienia: 1769
Gęstość: 21.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011179
Numer CAS: 7440-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,07689