Drukuj
Dichlorek cynku ≥97.0%, granulki, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
8780-20EA 0 PLN
8780-20 8780-02 8780-04
Dichlorek cynku ≥97.0%, granulki, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
Temp. Wrzenia: 732 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 283 °C
Gęstość: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Jednostka: 2331
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,10185
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 97.0 %
ACS - Assay (ZnCl₂) ≥97.0 %
Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.06 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Nitrate (NO₃) ≤0.003 %
Oxychloride Passes Test
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Solubility Passes Test
Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Appearance (off-white to gray granules)