Drukuj
Formamid
Dostawca: G Biosciences
Niebezpieczeństwo
RC-120 RC-119
RC-120EA 1490 PLN
RC-120 RC-119
Formamid
Formamid
Formuła: HCONH₂
Temp. Wrzenia: 210 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2 °C
Gęstość: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007941
Numer CAS: 75-12-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-842-0
Klasyfikacja Merck : 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM