Drukuj

mrówczan sodu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

118034201.0100 118034201.0250 118034201.0500 118034201.1000 118034201.9010
CHMP118034201.0100EA 39 PLN
CHMP118034201.0100 CHMP118034201.0250 CHMP118034201.0500 CHMP118034201.1000 CHMP118034201.9010
mrówczan sodu, czysty reagent analityczny
mrówczan sodu
Formuła: HCO₂Na
Gęstość: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013101
Numer CAS: 141-53-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Klasyfikacja Merck : 13,08694

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR