Drukuj
ind ≥99.998% (metals basis), drut, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
46661.G1 46661.G5 46661.G9
46661.G1EA 1060 PLN
46661.G1 46661.G5 46661.G9
ind ≥99.998% (metals basis), drut, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
ind
Formuła: In
Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 156 °C
Gęstość: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134048
Numer CAS: 7440-74-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0
Klasyfikacja Merck : 13,04971