Octan bromometylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H56755.06
H56755.09
H56755.06EA
2280
PLN
H56755.06
H56755.09
Octan bromometylu 95%
Octan bromometylu
Purity: 95%
CAS No.: 590-97-6
Molecular Formula: C3H5BrO2
Formula Weight: 152.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 57°(135°F)
Boiling Point: 130-133°
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00000170
Formuła:
H₃CCOOCH₂Br Temp. Wrzenia: 130…133 °C Gęstość: 1,56 Temp. Zapłonu: 57 °C (135 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000170 Numer CAS: 590-97-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-696-2 Jednostka: 3272 ADR: 3,III |