cis,cis-1,5-Cyclooctadiene ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
cis,cis-Cycloocta-1,5-diene, (Z,Z)-1,5-Cyclooctadiene
Stabilizacja:
Stabilised with IRGANOX 1076
Stabilized with 50-200 ppm Irganox 1076
Purity: 99%
CAS No.: 1552-12-1
Molecular Formula: C8H12
Formula Weight: 108.18
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4940
Odour: Unpleasant
Melting Point: -70°
Boiling Point: 151-152°
Beilstein Reference: 1209288
UN No.: 2520
MDL No.: MFCD00001752
Formuła:
C₈H₁₂ Temp. Wrzenia: 151…152 °C Temp. topnienia: –70 °C Gęstość: 0,880 Temp. Zapłonu: 32 °C (89 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001752 Numer CAS: 1552-12-1 Numer WE (dawny EINECS): 216-291-4 Jednostka: 2520 ADR: 3,III |