Drukuj

Siarczan amonowo-żelazawy(II) 0.5 mol/l (0.5 N) in aqueous solution volumetric solution

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: di-Ammonium iron (II) sulphate, Ammonium ferrous sulphate

811366004.0500 811366004.1000
CHMP811366004.0500EA 75.2 PLN
CHMP811366004.0500 CHMP811366004.1000
Siarczan amonowo-żelazawy(II) 0.5 mol/l (0.5 N) in aqueous solution volumetric solution
Siarczan amonowo-żelazawy(II)
Formuła: H₈FeN₂O₈S₂
MW: 284.05 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 1.86
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051039
Numer CAS: 10045-89-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-151-8
Jednostka: 3264
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,00552

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR