Drukuj
3-(Difluoromethyl)pyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H33189.MD H33189.03
H33189.MDEA 326 PLN
H33189.MD H33189.03
3-(Difluoromethyl)pyridine ≥97%
3-(Difluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₅F₂N
Temp. Wrzenia: 42 °C (6 mmHg)
Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226584
Numer CAS: 76541-44-1
Numer WE (dawny EINECS): 278-487-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III