Drukuj

Lactic acid 88% ≥88%, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid

425642333.1000 425642333.0250 425642333.0500 425642333.2500 425642333.5000 425642333.9010
CHMP425642333.1000EA 141 PLN
CHMP425642333.1000 CHMP425642333.0250 CHMP425642333.0500 CHMP425642333.2500 CHMP425642333.5000 CHMP425642333.9010
Lactic acid 88% ≥88%, pure
Lactic acid
Formuła: H₃CCH(OH)COOH
Temp. Wrzenia: 122 °C (20 hPa)
Gęstość: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004520
Numer CAS: 50-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-018-0

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR