L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Potassium sodium (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate tetrahydrate, Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydrate, Sodium potassium tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (R,R)-(+)-Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Rochelle salt, L(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (+)-Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
117381704.1000
117381704.0500
117381704.0100
117381704.0250
117381704.9010
117381704.0025
CHMP117381704.1000EA
209
PLN
CHMP117381704.1000
CHMP117381704.0500
CHMP117381704.0100
CHMP117381704.0250
CHMP117381704.9010
CHMP117381704.0025
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat, pure analytical reagent
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat
Formuła:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O MW: 282.22 g/mol Temp. topnienia: 70…80 °C Gęstość: ∼1.767 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150989 Numer CAS: 6381-59-5 Numer WE (dawny EINECS): 206-156-8 Klasyfikacja Merck : 13,07755 |
|