Drukuj
D(+)-sacharoza
Dostawca: G Biosciences
RC-100 RC-099
RC-100EA 986 PLN
RC-100 RC-099
D(+)-sacharoza
D(+)-sacharoza
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₁
Temp. topnienia: 169…170 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006626
Numer CAS: 57-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-334-9
Klasyfikacja Merck : 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM