2,4,6-Trichloropirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H56787.06
H56787.14
H56787.06EA
916
PLN
H56787.06
H56787.14
2,4,6-Trichloropirydyna ≥97%
2,4,6-Trichloropirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 16063-69-7
Molecular Formula: C5H2Cl3N
Formula Weight: 182.44
Flash Point:
Formuła:
C₅H₂Cl₃N Temp. topnienia: 33…37 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00971928 Numer CAS: 16063-69-7 |