Drukuj

Kwasny siarczan potasu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Wodorosiarczan(VI) potasu

117457600.0100 117457600.0250 117457600.0500 117457600.1000 117457600.0050
CHMP117457600.0100EA 43.5 PLN
CHMP117457600.0100 CHMP117457600.0250 CHMP117457600.0500 CHMP117457600.1000 CHMP117457600.0050
Kwasny siarczan potasu, pure analytical reagent
Kwasny siarczan potasu
Formuła: KHSO₄
MW: 136.17 g/mol
Temp. topnienia: 214
Gęstość: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011404
Numer CAS: 7646-93-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-594-1
Jednostka: 2509
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,07695

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR