Drukuj
siarczan amonu
Dostawca: G Biosciences
Synonim: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
RC-019 RC-018
RC-019EA 959 PLN
RC-019 RC-018
siarczan amonu
siarczan amonu
Formuła: (NH₄)₂SO₄
MW: 132.14 g/mol
Temp. topnienia: 336…339 °C
Gęstość: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 13,00559