Drukuj
siarczan amonu, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
0049.9050EA 3660 PLN
0049.9050 0049.9025BB 0049.5000 0049.1000
siarczan amonu, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
siarczan amonu
Formuła: (NH₄)₂SO₄
Temp. topnienia: 336…339 °C
Gęstość: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 13,00559
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrate (NO3) max. 0.001 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 6.0
Residue after Ignition max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm)Chloride (Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Phosphate (PO4) max. 5