Drukuj

tiocyjanian potasu, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

427455007.0250 427455007.1000 427455007.0500 427455007.9010 427455007.0100
CHMP427455007.0250EA 109 PLN
CHMP427455007.0250 CHMP427455007.1000 CHMP427455007.0500 CHMP427455007.9010 CHMP427455007.0100
tiocyjanian potasu, czysty
tiocyjanian potasu
Formuła: KSCN
Temp. Wrzenia: 500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 175 °C
Gęstość: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011413
Numer CAS: 333-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-370-1
Klasyfikacja Merck : 12,07866

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR