Drukuj
tiocyjanian potasu, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
117455008.0500 117455008.0100 117455008.0250 117455008.1000 117455008.9010
CHMP117455008.0500EA 176 PLN
CHMP117455008.0500 CHMP117455008.0100 CHMP117455008.0250 CHMP117455008.1000 CHMP117455008.9010
tiocyjanian potasu, czysty reagent analityczny
tiocyjanian potasu
Formuła: KSCN
Temp. Wrzenia: 500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 175 °C
Gęstość: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011413
Numer CAS: 333-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-370-1
Klasyfikacja Merck : 12,07866