Drukuj

Peroksodisiarczan(VI) dipotasu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

117457210.0500 117457210.0100 117457210.0250 117457210.1000
CHMP117457210.0500EA 312 PLN
CHMP117457210.0500 CHMP117457210.0100 CHMP117457210.0250 CHMP117457210.1000
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu, czysty reagent analityczny
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu
Formuła: K₂S₂O₈
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011386
Numer CAS: 7727-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-781-8
Jednostka: 1492
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,07741

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR