Drukuj

Potasu disiarczan, czysty

Dostawca: CHEMPUR

427447306.0100 427447306.0250 427447306.0500 427447306.1000
CHMP427447306.0100EA 85.8 PLN
CHMP427447306.0100 CHMP427447306.0250 CHMP427447306.0500 CHMP427447306.1000
Potasu disiarczan, czysty
Potasu disiarczan
Formuła: K₂O₇S₂
Temp. topnienia: ∼325 °C
Gęstość: 2,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011385
Numer CAS: 7790-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-216-8
Klasyfikacja Merck : 13,07749

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR