Drukuj

Potasu disiarczan, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

117447307.0050 117447307.0100 117447307.0250 117447307.0500 117447307.1000
CHMP117447307.0050EA 75.8 PLN
CHMP117447307.0050 CHMP117447307.0100 CHMP117447307.0250 CHMP117447307.0500 CHMP117447307.1000
Potasu disiarczan, czysty reagent analityczny
Potasu disiarczan
Formuła: K₂O₇S₂
Temp. topnienia: ∼325 °C
Gęstość: 2,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011385
Numer CAS: 7790-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-216-8
Klasyfikacja Merck : 13,07749

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR