Drukuj

siarczek sodu nonahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Sodium sulphide nonahydrate

428080004.1KG 428080004.0250 428080004.0100 428080004.0500 428080004.1000
CHMP428080004.1KGEA 0 PLN
CHMP428080004.1KG CHMP428080004.0250 CHMP428080004.0100 CHMP428080004.0500 CHMP428080004.1000
siarczek sodu nonahydrat, pure
siarczek sodu nonahydrat
Formuła: Na₂S·9H₂O
MW: 240.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 920
Temp. topnienia: 49
Gęstość: 1.427 g/cm³ (16 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149184
Numer CAS: 1313-84-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-211-5
Jednostka: 1849
ADR: 8 II
REACH: 01-2119513694-38

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR