Drukuj

siarczek sodu nonahydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Sodium sulphide nonahydrate

118080005.500G 118080005.0100 118080005.0250 118080005.0500 118080005.1000 118080005.0010 118080005.0050
CHMP118080005.500GEA 0 PLN
CHMP118080005.500G CHMP118080005.0100 CHMP118080005.0250 CHMP118080005.0500 CHMP118080005.1000 CHMP118080005.0010 CHMP118080005.0050
siarczek sodu nonahydrat, pure analytical reagent
siarczek sodu nonahydrat
Formuła: Na₂S·9H₂O
MW: 240.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 920
Temp. topnienia: 49
Gęstość: 1.427 g/cm³ (16 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149184
Numer CAS: 1313-84-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-211-5
Jednostka: 1849
ADR: 8 II
REACH: 01-2119513694-38

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR