Drukuj
diwodorofosforan potasu
Dostawca: G Biosciences
RC-084 RC-083
RC-084EA 1800 PLN
RC-084 RC-083
diwodorofosforan potasu
diwodorofosforan potasu
Formuła: KH₂PO₄
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 253 °C
Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011401
Numer CAS: 7778-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Klasyfikacja Merck : 13,07744