wodorofosforan dipotasu
Dostawca: G Biosciences
RC-081
RC-082
RC-081EA
1440
PLN
RC-081
RC-082
wodorofosforan dipotasu
wodorofosforan dipotasu
Formuła:
K₂HPO₄ Temp. topnienia: 340 °C Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011383 Numer CAS: 7758-11-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-834-5 Klasyfikacja Merck : 13,07743 |