Drukuj

tlenek ołowiu (II), pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Lead monoxide

427031051.0500 427031051.1000 427031051.9010 427031051.0100
CHMP427031051.0500EA 66.3 PLN
CHMP427031051.0500 CHMP427031051.1000 CHMP427031051.9010 CHMP427031051.0100
tlenek ołowiu (II), pure
tlenek ołowiu (II)
Formuła: PbO
MW: 223.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 1470
Temp. topnienia: 888
Gęstość: 9.5 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011164
Numer CAS: 1317-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-267-0
Jednostka: 2291
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05431

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR