Drukuj

tlenek ołowiu (II), pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Lead monoxide

117031052.0100 117031052.0250 117031052.0500 117031052.1000 117031052.9010 117031052.0025
CHMP117031052.0100EA 43.5 PLN
CHMP117031052.0100 CHMP117031052.0250 CHMP117031052.0500 CHMP117031052.1000 CHMP117031052.9010 CHMP117031052.0025
tlenek ołowiu (II), pure zA
tlenek ołowiu (II)
Formuła: PbO
MW: 223.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 1470
Temp. topnienia: 888
Gęstość: 9.5 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011164
Numer CAS: 1317-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-267-0
Jednostka: 2291
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05431

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR