Drukuj
tiocyjanian guanidyny
Dostawca: G Biosciences
Uwaga
Synonim: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
RC-059 RC-058
RC-059EA 3640 PLN
RC-059 RC-058
tiocyjanian guanidyny
tiocyjanian guanidyny
Formuła: CH₅N₃·CHNS
MW: 118.16 g/mol
Temp. topnienia: 118
Gęstość: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013027
Numer CAS: 593-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-812-1