Drukuj
kwas barbiturowy ≥98%, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
B654-05EA 601 PLN
B654-05
kwas barbiturowy ≥98%, J.T.Baker®
kwas barbiturowy
Formuła: C₄H₄N₂O₃
MW: 128,09 g/mol
Temp. Wrzenia: 441 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 250…252 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006666
Numer CAS: 67-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-658-0
Klasyfikacja Merck : 13,00966
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Loss on Drying at 105°C ≤2 %
Solubility (4% in H₂O) Passes Test
Assay (C₄H₄N₂O₃) (by acid-base titration) ≥98 %
Appearance Passes Test