Drukuj
2,4-Dichloro-5-metylopirymidyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
398290050 398290010
ACRO398290050EA 1130 PLN
ACRO398290050 ACRO398290010
2,4-Dichloro-5-metylopirymidyna 98%
2,4-Dichloro-5-metylopirymidyna
Formuła: C₅H₄Cl₂N₂
Temp. Wrzenia: 109 °C (11 mmHg)
Temp. topnienia: 26…28 °C
Gęstość: 1,39 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023197
Numer CAS: 1780-31-0
Numer WE (dawny EINECS): 217-227-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %