Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, Silver Shield® / 4H®
Dostawca: NEW PIG
WPL262-XL WPL262-L WPL262-M
NEWPWPL262-XLEA 86.4 PLN
NEWPWPL262-XL NEWPWPL262-L NEWPWPL262-M
Rękawice odporne chemicznie, Silver Shield® / 4H®
Rękawice
Te lekkie rękawice wykonane z laminatu Norfoil® zapewniają lekką ochronę przed żrącymi chemikaliami. Są odporne na przenikanie i przebicie nawet najbardziej niebezpiecznych cieczy, takich jak związki aromatyczne, ketony, alkohole, estry i rozpuszczalniki chlorowane i alifatyczne.
  • Są odporne na wodne roztwory większości kwasów i zasad
  • Wyjątkowo długi mankiet chroni przedramieniem od nadgarstka
  • Oburęczna i lekka konstrukcja jest również idealna do podkreślania innych rękawic
Waga: 23 g
Weight: 23 g