Drukuj
Zlewki, niskie lub wysokie
Dostawca: Kavalier
N632427150005 N632427150010 N632427150025 N632427150150 632417010250 632417010400 632417010600 632417010800 632417010940 632411012050 N632427152100 N632427152150 632417012400 632417012600 632417012800 632411010966 632417012050 632417010950_U 632417010940_U 632417010250_U 632417010025 632417010010 632417010050 632417010966 632417010950 632417010952 632417010956 632417012250 632417012940 632417012950
213-1041EA 0 PLN
213-1041 213-1042 213-1043 213-1046 213-1047 213-1048 213-1049 213-1050 213-1051 213-1061 213-1062 213-1063 213-1065 213-1066 213-1067 KAVA632411010966 KAVA632417012050 KAVA632417010950_U KAVA632417010940_U KAVA632417010250_U KAVA632417010025 KAVA632417010010 KAVA632417010050 KAVA632417010966 KAVA632417010950 KAVA632417010952 KAVA632417010956 KAVA632417012250 KAVA632417012940 KAVA632417012950
Zlewki, niskie lub wysokie
Zlewki
Szkło borokrzemowe BORO 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne na wysoką temperaturę
  • Autoklawowalne
Idealne do każdego laboratorium. Z wylewem i podziałką.
Certyfikaty: DIN 12331 (z wyjątkiem 25ml/5000ml wysokie i 10000ml niskie). ISO 3819.